missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Tiges d'agitation à disque pour NW 150

Tiges d'agitation à disque Tige en acier Inox enrobée de PTFE

Marque:  Bohlender™ C598-46

Informations supplémentaires : Poids : 5.96000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17157154

  • 1489.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • PTFE-jacketed stainless steel shaft
  • Discoidal stirrer blade with six radial paddles completely made of PTFE
  • Similar to a 'Rushton Turbine' stirrer shaft
  • Universal chemical resistance since product is only exposed to PTFE
Spécification

Spécification

0,39 in
1,1 in
28 mm
1000 mm
0,16 in
Diamètre du mandrin : 8 mm
140 mm
Acier inoxydable
10 mm
NW 150
39 in
35 mm
4 mm
5,5 in
PTFE
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions