Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible Bola™ PFA, 0,5 m
Conçu pour une manipulation aisée des liquides.La tubulure flexible en PFA est dotée d’un rayon de courbure serré pour une réduction minimale des coupes transversales
Marque:  Bohlender™ S1822-06
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10063501
  • 151.51€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2023
Description
Tubulure annelée avec anneaux autour de l’axe longitudinal et des extrémités cylindriques de 40 mm de long qui peuvent, par exemple, être directement reliées aux raccords, aux robinets d’arrêt ou aux connecteurs de tuyau. Avec les joints à vis du laboratoire BOLA, la connexion est absolument serrée et adaptée au vide.
  • Pour les raccordements sous vibrations
  • Utilisable avec un petit rayon de courbure
  • Pour la compensation des expansions thermiques
  • Pour une manipulation aisée des liquides
  • Flexible à très flexible
  • Le rayon de courbure serré ne provoque que peu de réduction de section transversale
  • Non poreux
  • Translucide
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
FDA
10 mm
12 mm
Tubulure en plastique flexible
-200deg;C
Transparent
2 bar
Autoclavables
PFA
0,5 m
Connexions sous vibrations ; Compensation des expansions thermiques
NW 13
Hautement flexible
260°C