Learn More
Bohlender™ BOLA™ Garnitures biparties de rechange
Garnitures biparties de rechange PTFE.
Marque: Bohlender™ D502-51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03300kg
Description
- En PTFE
- Constitués de deux parties, une bague conique et une bague en V.
Spécification
PTFE | |
12,7 mm | |
M 28 x 2 | |
Une bague conique, une bague en V |