Learn More
Bohlender™ BOLA™ Garnitures biparties de rechange
Garnitures biparties de rechange PTFE.
3.02€ - 20.30€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Comprend | Une bague conique, une bague en V |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17177194
|
Bohlender™
D502-04 |
M 18 x 2 | 8 mm |
3.02€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17187194
|
Bohlender™
D502-05 |
M 18 x 2 | 9,52 mm |
8.32€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17197194
|
Bohlender™
D502-06 |
M 18 x 2 | 10 mm |
3.39€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17107204
|
Bohlender™
D502-07 |
M 28 x 2 | 12 mm |
7.79€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17117204
|
Bohlender™
D502-08 |
M 28 x 2 | 14 mm |
7.47€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17127204
|
Bohlender™
D502-09 |
M 28 x 2 | 16 mm |
12.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17137204
|
Bohlender™
D502-51 |
M 28 x 2 | 12,7 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En PTFE
- Constitués de deux parties, une bague conique et une bague en V.
Spécification
PTFE | |
Une bague conique, une bague en V |