Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tiges d'agitation pour G-MRK
Tiges d'agitation pour G-MRK.
Marque:  Bohlender™ C492-24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10026685
  • 101.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2023
Description
  • Arbre d’agitateur borosilicaté poli et moulu
  • Contre-alésages intégrés pour les trois vis à goujons du rotor de la tête d’agitateur magnétique BOLA™
Spécification
Spécification
0,39 po
24 po
Verre borosilicaté
10 mm
600 mm