missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bora Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-89948
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bora Polyclonal antibody specifically detects Bora in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Bora | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| aurora borealis, BORA, chromosome 13 open reading frame 34, FLJ22624, hsBora, protein aurora borealis | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RKFTVHSPDASSGTNSNGITNPCIRSPYIDGCSPIKNWSPMRLQMYSGGTQYRTSVIQIPFTLETQGEDEEDKENIPSTDVSSPAMDAAGIHLRQF | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 79866 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu