missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borealin Antibody (OTI4G3), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-71988PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Borealin Monoclonal antibody specifically detects Borealin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spécification
| Borealin | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI4G3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| BOR, BOREALIN, cell division cycle associated 8, Cell division cycle-associated protein 8, Dasra B, dasra-B, DasraB, FLJ10468, FLJ12042, hDasra-B, MESRGP, PESCRG3, Pluripotent embryonic stem cell-related gene 3 protein | |
| Full length human recombinant protein of human CDCA8 (NP_060571) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers, Zinc Finger | |
| 55143 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu