Learn More
Acide borique, 100,28 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11470502
Click to view available options
Quantité:
5kg
Nom chimique ou matériau Boric acid
Couleur Blanc
CAS 10043-35-3
Densité 1,5172 g/cm3 à 14°C
Plage de pourcentage du dosage 1.0028
Quantité 5kg
Formule moléculaire BH3O3
Forme physique Crystals
Numéro MDL MFCD00011337
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
Nom IUPAC acide borique
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Poids de la formule 61.83
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric Acid, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: boric acid