Learn More
Acide borique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071768
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
25kg
6 x 1 kg
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Boric Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Tension de vapeur 2,6 mmHg (20°C)
Quantité 1kg
Formule linéaire H3BO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Conformément à l’éthanol
Poids de la formule 61.83g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5%
Qualité puriss.