Learn More
éthérate de diéthyle de trifluorure de bore, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’éthérate diéthylique de trifluorure de bore est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans l’addition aldolique de Mukaiyama, l’alkylation, l’acétylation, l’isomérisation, les déshydratations et les réactions de condensation. Il est aussi impliqué dans la préparation des polyéthers pour les réactions de polymérisation. En tant que catalyseur, il est utilisé dans la préparation des cyclopentylindoles, des cycloheptyl[b]indoles et d’autres diboranes. Il est également utilisé dans les détecteurs de neutrons sensibles des chambres d’ionisation, ainsi que dans la surveillance des niveaux de rayonnement dans l’atmosphère terrestre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’éthérate diéthylique de trifluorure de bore est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans l’addition aldolique de Mukaiyama, l’alkylation, l’acétylation, l’isomérisation, les déshydratations et les réactions de condensation. Il est aussi impliqué dans la préparation des polyéthers pour les réactions de polymérisation. En tant que catalyseur, il est utilisé dans la préparation des cyclopentylindoles, des cycloheptyl[b]indoles et d’autres diboranes. Il est également utilisé dans les détecteurs de neutrons sensibles des chambres d’ionisation, ainsi que dans la surveillance des niveaux de rayonnement dans l’atmosphère terrestre.
Solubilité
Miscible à l’éther et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Recommandé pour une utilisation sous atmosphère inerte. Incompatible avec les métaux, les acides, les bases, les alcools, les métaux alcalins, les agents oxydants et l’eau. Réagit violemment au contact de l'eau.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boron trifluoride diethyl etherate |
Point de fusion | -60°C |
Densité | 1.13 |
Point d’ébullition | 125°C to 126°C |
Point d’éclair | 47°C (116°F) |
Odeur | Acrid |
Formule linéaire | BF3O(CH2CH3)2 |
Indice de réfraction | 1.344 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN2604 |