Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté
Marque:  Kimble Chase™ 420530-0233
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13496339
  • 200.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2024
Description
Colonne en verre
• Séparation par gravité
• Verre borosilicaté
• Colonne de chromatographie vide pour séparation d'adsorption ou échangeuse d'ions
• Matériaux en contact avec le gel et l'échantillon: verre borosilicaté et PTFE
• Colonne monobloc à vanne d'arrêt PTFE
• Colonne et tige formées d'une seule pièce en verre: étanchéité totale garantie
• Vanne amovible pour nettoyage aisé de la colonne
• Colonne
Spécification
Spécification
113 ml