Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté
52.10€ - 200.00€
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13496339
|
Kimble Chase™
420530-0233 |
113 ml |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12746758
|
Kimble Chase™
420100-0022 |
50 ml |
52.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Colonne en verre• Séparation par gravité
• Verre borosilicaté
• Colonne de chromatographie vide pour séparation d'adsorption ou échangeuse d'ions
• Matériaux en contact avec le gel et l'échantillon: verre borosilicaté et PTFE
• Colonne monobloc à vanne d'arrêt PTFE
• Colonne et tige formées d'une seule pièce en verre: étanchéité totale garantie
• Vanne amovible pour nettoyage aisé de la colonne
• Colonne