Learn More
IKA™ Flacon d’évaporation en verre borosilicaté pour évaporateurs rotatifs RV 10.86
Marque: IKA™ 0003741200
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ballon évaporation NS 29/32• Pour araignée
• 50mL
Spécification
Verre borosilicaté | |
Évaporateurs rotatifs | |
50 ml |
Flacon d’évaporation | |
1 de chaque |