Learn More
IKA™ Flacon d’évaporation en verre borosilicaté pour évaporateurs rotatifs RV 10.86
42.00€ - 201.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon d’évaporation |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11855922
|
IKA™
0003740700 |
3000 mL |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805932
|
IKA™
0003741200 |
50 ml |
42.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ballon évaporation NS 29/32• Pour araignée
• 50mL
Spécification
Verre borosilicaté | |
Flacon d’évaporation | |
1 de chaque |