Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 22253
Informations supplémentaires : Poids : 0.33720kg
Spécification
55 mm (dia. ext.) ; 25 mm (dia. int.) | |
8 mm | |
Utilisation dans les procédés de préparation des échantillons et la filtration de petites quantités | |
3 |
25 ml | |
Verre borosilicaté | |
55 mm | |
Entonnoir de filtration |