Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration en verre borosilicaté
20.59€ - 282.00€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 55 mm (dia. ext.) ; 25 mm (dia. int.) |
---|---|
Capacité (métrique) | 25 ml |
Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Utilisation dans les procédés de préparation des échantillons et la filtration de petites quantités |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16843046
|
Robu™
22254 |
25 ml | 4 |
282.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16833046
|
Robu™
22253 |
25 ml | 3 |
255.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10193831
|
Robu™
22253 |
25 ml | 3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10276121
|
Robu™
22254 |
25 ml | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
55 mm (dia. ext.) ; 25 mm (dia. int.) | |
8 mm | |
Utilisation dans les procédés de préparation des échantillons et la filtration de petites quantités | |
Entonnoir de filtration |
25 ml | |
Verre borosilicaté | |
55 mm |