Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 22254
Informations supplémentaires : Poids : 0.33720kg
Code produit. 10276121
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
55 mm (dia. ext.) ; 25 mm (dia. int.)
8 mm
Utilisation dans les procédés de préparation des échantillons et la filtration de petites quantités
4
25 ml
Verre borosilicaté
55 mm
Entonnoir de filtration