missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Entonnoirs de filtration en verre borosilicaté

Marque:  Robu™ 22254

Informations supplémentaires : Poids : 0.33720kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16843046

  • 282.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Spécification

Spécification

55 mm (dia. ext.) ; 25 mm (dia. int.)
8 mm
Utilisation dans les procédés de préparation des échantillons et la filtration de petites quantités
4
25 ml
Verre borosilicaté
55 mm
Entonnoir de filtration
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions