Learn More
BRAND™ Entonnoir en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. L’entonnoir en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé ou poli au feu. La tige courte offre une filtration optimale. Coudé à 60°.
Marque: BRAND™ 145525
6.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02520kg
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Rebord supérieur poli au feu ou rodé.
- La tige courte offre une filtration optimale.
- Coudé à 60°.
Spécification
60 mm | |
Verre borosilicaté | |
60mm |
8mm | |
60deg; |