Learn More
BRAND™ Entonnoir en verre borosilicaté
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé ou poli au feu. La tige courte offre une filtration optimale. Coudé à 60°.
Marque:  BRAND™ 145550
47.88 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10355041
  • 58.90€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Rebord supérieur poli au feu ou rodé.
  • La tige courte offre une filtration optimale.
  • Coudé à 60°.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
150 mm
Verre borosilicaté
150mm
16mm
60°