Learn More
BRAND™ Entonnoir en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. L’entonnoir en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé ou poli au feu. La tige courte offre une filtration optimale. Coudé à 60°.
Marque:  BRAND™ 145530
7.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Code produit. 10758241
  • 8.80€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Rebord supérieur poli au feu ou rodé.
  • La tige courte offre une filtration optimale.
  • Coudé à 60°.
Spécification
Spécification
70mm
Verre borosilicaté
70 mm
8 mm
60deg;