Learn More
Poulten Graf™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Permet une mesure précise des liquides en laboratoire. Les éprouvettes de mesure en verre borosilicaté Poulten Graf™ sont conformes aux normes BS604 , ISO4788 et DIN12680 et sont étalonnées et imprimées individuellement.
Marque: Poulten Graf™ R263/I/2
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.75500kg
Description
- précision de 0,2 ml
- Bec verseur pour faciliter le versement
- Pied hexagonal et marques de graduation permanentes
- Encre émaillée en céramique blanche
Spécification
Rond | |
Hexagonale | |
Bouteille graduée | |
Bleu | |
1000 ml | |
10 ml |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
A | |
Pour contenir | |
Verre borosilicaté | |
Certificat de lot | |
Autoclavables |