Learn More
Poulten Graf™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Permet une mesure précise des liquides en laboratoire. Les éprouvettes de mesure en verre borosilicaté Poulten Graf™ sont conformes aux normes BS604 , ISO4788 et DIN12680 et sont étalonnées et imprimées individuellement.
116.00€
Spécification
Type de base | Hexagonal |
---|---|
Étalonnage | To Contain |
Certifications/Conformité | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
Class | Une |
Type | Graduated Cylinder |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15589381
|
Poulten Graf™
R263/I/2 |
1000 ml | 10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- précision de 0,2 ml
- Bec verseur pour faciliter le versement
- Pied hexagonal et marques de graduation permanentes
- Encre émaillée en céramique blanche
Spécification
Hexagonal | |
ASTM E1272-02, EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Batch Certificate |
To Contain | |
Une | |
Blue | |
Verre borosilicaté | |
Autoclavable |