Learn More
Fisherbrand™ Lamelles rectangulaires en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les lamelles rectangulaires en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique transparent
- Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
- Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Lame couvre-objet | |
Verre sodocalcique | |
40 mm | |
100/paquet |
Rectangle | |
22 mm | |
1 (0,13 à 0,16 mm) |