Learn More
Kimble Chase™ Flacons cylindriques en verre borosilicaté, sans bouchon
Les flacons cylindriques de style court sont parfaits pour le stockage de produits secs
42.45€ - 88.50€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11813193
|
Kimble Chase™
60931-14 |
1mL |
42.45€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11823193
|
Kimble Chase™
60931-1 |
4mL |
46.50€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11843193
|
Kimble Chase™
60931-6 |
24mL |
88.50€
144 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conception à dessus plat
- Quantité de boîtes de laboratoire
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
144 |