Learn More
JG Finneran Associates™ Glass Screw Thread Vials, 12 x 32mm
Available with a wide R.A.M. 9mm neck (for robotic arm autosamplers) or with a narrow 8-425 neck (for narrow neck autosamplers). JG Finneran Associates™ Glass Screw Thread Vials, 12 x 32mm are available in clear or amber glass, and include options with a graduated marking spot.
Marque: JG Finneran Associates™ 32008M-1232A
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Description
- Hauteur de type à sertir avec la commodité d’une configuration de filetage à vis
- Choisissez entre le verre borosilicaté de type I transparent ou ambré
- Disponibles avec des pastilles de marquage graduées, ce qui facilite le remplissage des flacons jusqu’au niveau désiré et la visualisation des volumes d’échantillons
- Les flacons R.A.M.™ utilisent un bouchon vissé de 9 mm et sont conçus spécifiquement pour fonctionner dans des échantillonneurs automatiques à bras robotisé
- Les flacons à ouverture étroite permettent d’utiliser des bouchons/septa à visser de 8 à 425 mm standard, pour une utilisation dans des échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit | |
0,5, 1,0 et 1,5 ml | |
100 | |
32 mm | |
Flacon avec collet | |
Blanc |
12 mm | |
2 mL | |
Oui | |
Filetage à vis pour col étroit 8-425 | |
Bouchon à vis | |
100/paquet | |
8 mm |