Learn More
JG Finneran Associates™ Glass Screw Thread Vials, 12 x 32mm
Available with a wide R.A.M. 9mm neck (for robotic arm autosamplers) or with a narrow 8-425 neck (for narrow neck autosamplers). JG Finneran Associates™ Glass Screw Thread Vials, 12 x 32mm are available in clear or amber glass, and include options with a graduated marking spot.
15.20€ - 21.40€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 2 mL |
Nb par paquet | 100 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Type de goulot | À utiliser avec (application) | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de goulot | À utiliser avec (application) | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10782192
|
JG Finneran Associates™
32008-1232A |
Ambré | Filetage à vis pour col étroit 8-425 | Échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit | Non |
17.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12356989
|
JG Finneran Associates™
32008M-1232A |
Ambré | Filetage à vis pour col étroit 8-425 | Échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit | Blanc |
20.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12307059
|
JG Finneran Associates™
32009-1232 |
Transparent | R.A.M. de 9 mm Filetage à vis à grande ouverture | Échantillonneurs automatiques à bras robotisé | Non |
16.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12317059
|
JG Finneran Associates™
32009E-1232 |
Transparent | R.A.M. de 9 mm Filetage à vis à grande ouverture | Échantillonneurs automatiques à bras robotisé | Blanc |
20.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12337059
|
JG Finneran Associates™
32009E-1232A |
Ambré | R.A.M. de 9 mm Filetage à vis à grande ouverture | Échantillonneurs automatiques à bras robotisé | Blanc |
21.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10187360
|
JG Finneran Associates™
32008M-1232 |
Transparent | Filetage à vis pour col étroit 8-425 | Échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Crimp style height with the convenience of a screw thread configuration
- Choose from clear or amber Type I borosilicate glass
- Available with graduated marking spots, which facilitate filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- R.A.M.™ vials use a 9mm screw top and are designed specifically to work in robotic arm autosamplers
- Narrow opening vials allow use of standard 8-425mm screw closures/septa, for use in autosamplers requiring narrow neck vials
Spécification
12 mm | |
2 mL | |
Bouchon à vis | |
100/paquet |
Verre borosilicaté | |
100 | |
32 mm |