Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide pour flacon
Intègre un mécanisme à ressort, ce qui signifie que le liquide ne coule que lorsque la poignée est pressée, ce qui permet de prélever des échantillons à partir d’emplacements définis. L’échantillonneur de liquides de flacons Sampling Systems™ prélève les échantillons directement dans le flacon.
Marque:  Sampling Systems™ 5031C-1000
Informations supplémentaires : Poids : 3.15000kg
Code produit. 15859321
  • 580.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Corps d’échantillonneur en acier inoxydable 316L
  • Flacon en verre
  • Point unique
  • Échantillonnage pour liquides de viscosité faible à moyenne
  • Idéal pour l’échantillonnage à faible volume (dose unitaire)
  • L’échantillonneur est disponible avec un couvercle qui empêche l’humidification du flacon
Spécification
Spécification
Échantillonneur liquide
Flacon en verre de 500 ml, couvercle pour flacon
1000 mm
Acier inoxydable avec flacon en verre
500 mL