Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide pour flacon
Intègre un mécanisme à ressort, ce qui signifie que le liquide ne coule que lorsque la poignée est pressée, ce qui permet de prélever des échantillons à partir d’emplacements définis. L’échantillonneur de liquides de flacons Sampling Systems™ prélève les échantillons directement dans le flacon.
515.00€ - 645.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur liquide |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable avec flacon en verre |
Capacité (métrique) | 500 mL |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15859321
|
Sampling Systems™
5031C-1000 |
1000 mm | Flacon en verre de 500 ml, couvercle pour flacon |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15869321
|
Sampling Systems™
5031C-1500 |
1500 mm | Flacon en verre de 500 ml, couvercle pour flacon |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15879321
|
Sampling Systems™
5031S-1000 |
1000 mm | Flacon en verre 500 ml |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15889321
|
Sampling Systems™
5031S-1500 |
1500 mm | Flacon en verre 500 ml |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Corps d’échantillonneur en acier inoxydable 316L
- Flacon en verre
- Point unique
- Échantillonnage pour liquides de viscosité faible à moyenne
- Idéal pour l’échantillonnage à faible volume (dose unitaire)
- L’échantillonneur est disponible avec un couvercle qui empêche l’humidification du flacon
Spécification
Échantillonneur liquide | |
Acier inoxydable avec flacon en verre | |
500 mL |