Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide pour flacon
Intègre un mécanisme à ressort, ce qui signifie que le liquide ne coule que lorsque la poignée est pressée, ce qui permet de prélever des échantillons à partir d’emplacements définis. L’échantillonneur de liquides de flacons Sampling Systems™ prélève les échantillons directement dans le flacon.
Marque: Sampling Systems™ 5031S-1000
Informations supplémentaires : Poids : 3.15000kg
Description
- Corps d’échantillonneur en acier inoxydable 316L
- Flacon en verre
- Point unique
- Échantillonnage pour liquides de viscosité faible à moyenne
- Idéal pour l’échantillonnage à faible volume (dose unitaire)
- L’échantillonneur est disponible avec un couvercle qui empêche l’humidification du flacon
Spécification
Échantillonneur liquide | |
Flacon en verre 500 ml | |
1000 mm |
Acier inoxydable avec flacon en verre | |
500 mL |