Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide pour flacon
Intègre un mécanisme à ressort, ce qui signifie que le liquide ne coule que lorsque la poignée est pressée, ce qui permet de prélever des échantillons à partir d’emplacements définis. L’échantillonneur de liquides de flacons Sampling Systems™ prélève les échantillons directement dans le flacon.
Marque:  Sampling Systems™ 5031S-1500
Informations supplémentaires : Poids : 5.50400kg
Code produit. 15889321
  • 580.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
  • Corps d’échantillonneur en acier inoxydable 316L
  • Flacon en verre
  • Point unique
  • Échantillonnage pour liquides de viscosité faible à moyenne
  • Idéal pour l’échantillonnage à faible volume (dose unitaire)
  • L’échantillonneur est disponible avec un couvercle qui empêche l’humidification du flacon
Spécification
Spécification
Échantillonneur liquide
Flacon en verre 500 ml
1500 mm
Acier inoxydable avec flacon en verre
500 mL