Learn More
Mutexil™ Bouffants chirurgicaux
86.74 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Diamètre (métrique):
24 cm
48 cm
53 cm
Type de produit:
Bonnet chirurgical
Charlotte
Charlotte bouffante
Quantité:
1000/boîte
500/boîte
Description
- Rond
- Polypropylène
- Non-tissé
- Blanc
Spécification
Type de produit | Charlotte bouffante |
Matériau | Polypropylene |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Quantité | 1000/boîte |
Diamètre (métrique) | 48 cm |