Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines. Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
Marque:  Trajan™ 054040
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10177250
  • 406.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines.Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
  • Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Spécification
0,22 mm
320/340°C
0,1 μm
12 m