Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines. Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
406.00€ - 1395.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10422171
|
Trajan™
054053 |
0,15 mm | 1 μm | 25 m |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10107540
|
Trajan™
054071 |
0,32 mm | 1 μm | 25 m |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16682602
|
Trajan™
054064 |
0,32 mm | 0,5 μm | 12 m |
414.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16692602
|
Trajan™
054066 |
0,32 mm | 0,5 μm | 50 m |
1280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12965531
|
Trajan™
054096 |
0,53 mm | 5 μm | 50 m |
1345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12653016
|
Trajan™
054070 |
0,32 mm | 1 μm | 12 m |
425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10045400
|
Trajan™
054047 |
0,22 mm | 0,25 μm | 25 m |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10229050
|
Trajan™
054048 |
0,22 mm | 0,25 μm | 50 m |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16672602
|
Trajan™
054051 |
0,22 mm | 0,25 μm | 60 m |
1065.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238633
|
Trajan™
054056 |
0,25 mm | 1 μm | 30 m |
625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10310371
|
Trajan™
054059 |
0,32 mm | 0,25 μm | 25 m |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268633
|
Trajan™
054069 |
0,32 mm | 0,5 μm | 60 m |
1275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10441031
|
Trajan™
054065 |
0,32 mm | 0,5 μm | 25 m |
735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278633
|
Trajan™
054073 |
0,32 mm | 3 μm | 30 m |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298633
|
Trajan™
054085 |
0,32 mm | 5 μm | 60 m |
1275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10762372
|
Trajan™
054086 |
0,53 mm | 1 μm | 12 m |
451.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16602612
|
Trajan™
054087 |
0,53 mm | 1 μm | 25 m |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208713
|
Trajan™
054806 |
0,53 mm | 5 μm | 30 m |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218713
|
Trajan™
054807 |
0,53 mm | 5 μm | 60 m |
1250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238713
|
Trajan™
054812 |
0,25 mm | 0,5 μm | 60 m |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10372160
|
Trajan™
054809 |
0,53 mm | 3 μm | 60 m |
1250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12796557
|
Trajan™
054808 |
0,53 mm | 3 μm | 30 m |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258713
|
Trajan™
054820 |
0,25 mm | 0,5 μm | 30 m |
660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12945531
|
Trajan™
054045 |
0,25 mm | 0,25 mm | 60 mm |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10298760
|
Trajan™
054046 |
0,22 mm | 0,25 mm | 12 mm |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10177250
|
Trajan™
054040 |
0,22 mm | 0,1 μm | 12 m |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12975531
|
Trajan™
054062 |
0,32 mm | 0,25 μm | 30 m |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12654945
|
Trajan™
054044 |
0,25 mm | 0,25 μm | 30 m |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines.Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
- Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
- Bleeding faible
- Apolaire
- Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines