Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines. Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
Marque: Trajan™ 054808
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines.Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
- Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
- Bleeding faible
- Apolaire
- Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
0,53 mm | |
Interaction de van der Waals | |
300/320°C | |
–60°C à +300/320°C | |
30 m | |
Non polaire |
G1, G2, G38 | |
100 % diméthylpolysiloxane | |
Analyse des hydrocarbures, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines | |
3 μm | |
Forte™ BP1 | |
Silice fondue |