Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP5 GC
Phase à usage général utilisée dans une grande variété d’applications.
Marque: Trajan™ 054184
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Excellente colonne à usage général
- Bleeding faible
- Apolaire
- Haute température
- Idéal pour les aromatiques, les pesticides, les herbicides, les stupéfiants et les hydrocarbures
Spécification
0,25 mm | |
5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane | |
GC-MS, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Hydrocarbures | |
0,25 μm | |
Forte™ BP5 | |
Silice fondue |
G36, G41 | |
320/340°C | |
–60°C à +320/340°C | |
60 m | |
Non polaire |