Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP5 GC
Phase à usage général utilisée dans une grande variété d’applications.
401.00€ - 1275.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10025290
|
Trajan™
054168 |
0,22 mm | 0,25 μm | 25 m |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10605651
|
Trajan™
054167 |
0,22 mm | 0,25 μm | 12 m |
401.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10432531
|
Trajan™
054180 |
0,32 mm | 0,25 μm | 25 m |
735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258653
|
Trajan™
054178 |
0,32 mm | 0,25 μm | 60 m |
1275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248653
|
Trajan™
054160 |
0,53 mm | 3 μm | 30 m |
890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12985551
|
Trajan™
054184 |
0,25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208663
|
Trajan™
054199 |
0,53 mm | 1,5 μm | 25 m |
424.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278653
|
Trajan™
054188 |
0,32 mm | 1 μm | 60 m |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298653
|
Trajan™
054196 |
0,53 mm | 5 μm | 30 m |
800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12995551
|
Trajan™
054216 |
0,32 mm | 0,5 μm | 30 m |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Excellente colonne à usage général
- Bleeding faible
- Apolaire
- Haute température
- Idéal pour les aromatiques, les pesticides, les herbicides, les stupéfiants et les hydrocarbures
Spécification
Non polaire | |
Silice fondue |