missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BPOZ Antibody (2A10), Novus Biologicals™

Code produit 18484709 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18484709 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18484709 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00080325M02

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

BPOZ Monoclonal antibody specifically detects BPOZ in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BPOZ
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 2A10
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_742024
Alias de gène ankyrin repeat and BTB (POZ) domain containing 1, ankyrin repeat and BTB/POZ domain-containing protein 1, BPOZMGC20585, BTB3, EF1ABP, elongation factor 1A binding protein, Elongation factor 1A-binding protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène ABTB1 (NP_742024, 271 a.a. ∽ 370 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. CPDICFRVAGCSFLCHKAFFCGRSDYFRALLDDHFRESEEPATSGGPPAVTLHGISPDVFTHVLYYMYSDHTELSPEAAYDVLSVADMYLLPGLKRLCGR
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80325
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.