Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
Marque: Trajan™ 054130
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Bleeding très faible
- Haute température
- Apolaire
- Idéal pour GCMS
- Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
0,53 mm | |
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques | |
370°C | |
–40°C à +360/370°C | |
12 m | |
Non polaire |
G27, G36, G41 | |
5 % phényl polysilphénylène siloxane | |
GC-MS, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines | |
1 μm | |
BPX5 | |
Silice fondue |