Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
Marque:  Trajan™ 054144
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10177200
  • 477.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Bleeding très faible
  • Haute température
  • Apolaire
  • Idéal pour GCMS
  • Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Spécification
0,32 mm
GC, Analyse des solvants, Phénols, Amines, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides
–40°C à +360/370°C
15 m
5 % phényl polysilphénylène siloxane
0,25 μm
0,25 μm
Non polaire