Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
Marque:  Trajan™ 0542170
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Code produit. 15228663
  • 376.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Bleeding très faible
  • Haute température
  • Apolaire
  • Idéal pour GCMS
  • Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Spécification
0,25 mm
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques
370°C
–40°C à +360/370°C
15 m
Non polaire
G27, G36, G41
5 % phényl polysilphénylène siloxane
GC-MS, Analyses d’ultra-traces, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS et autres applications de détecteur spécifiques
0,1 μm
Forte™ BPX5
Silice fondue