Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
Marque:  Trajan™ 054122
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15298643
  • 755.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
  • Bleeding très faible
  • Haute température
  • Apolaire
  • Idéal pour GCMS
  • Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Spécification
0,25 mm
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques
370°C
–40°C à +360/370°C
30 m
Non polaire
G27, G36, G41
5 % phényl polysilphénylène siloxane
GC-MS, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines
1 μm
BPX5
Silice fondue