Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, prédécoupés et pré-imprimés DANGER BBP™
Les en-têtes d’avertissement vierges prédécoupés et pré-imprimés “DANGER” BBP™ sont fabriqués en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très puissant, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
Marque: Brady™ 142191
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.76660kg
Description
- Les en-têtes pré-imprimés forment des en-têtes d’avertissement multicolores avec une seule bande à lettres noires
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
Spécification
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Vinyle | |
Acrylique, permanent | |
2,25 po | |
-40°F | |
3 po | |
-40°C à 82°C | |
5,7 x 7,6 cm (H x l) | |
Rouleau intérieur/extérieur |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
300/Bte | |
Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
180°F | |
0,004 po | |
76,2 mm | |
-40°F à 180°F | |
DANGER (étiquette vierge) | |
Rouge sur blanc |