Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, prédécoupés et pré-imprimés DANGER BBP™
Les en-têtes d’avertissement vierges prédécoupés et pré-imprimés “DANGER” BBP™ sont fabriqués en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très puissant, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
300.00€ - 469.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
Matériau | Vinyle |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
À utiliser avec (application) | Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11737174
|
Brady™
142182 |
101 x 152 mm | Rouge sur blanc | 175/Bte |
469.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11707324
|
Brady™
B30-241-595-ANSIDA |
57 x 75 mm | Rouge sur blanc | 300/Bte |
312.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11747254
|
Brady™
142190 |
4 x 6 po | Rouge sur blanc | 175/Bte |
469.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11747324
|
Brady™
142191 |
5,7 x 7,6 cm (H x l) | Rouge sur blanc | 300/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Les en-têtes pré-imprimés forment des en-têtes d’avertissement multicolores avec une seule bande à lettres noires
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
Spécification
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Vinyle | |
Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
-40°F | |
-40°C à 82°C | |
DANGER (étiquette vierge) |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
Acrylique, permanent | |
180°F | |
0,004 po | |
-40°F à 180°F | |
Rouleau intérieur/extérieur |