Learn More
Brady™ Rouleau magnétique imprimable BBP™
Alimentation magnétique idéale pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean”
Marque: Brady™ 117917
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Matériau magnétique non adhésif sur lequel du contenu peut être imprimé directement
- Retrait et repositionnement faciles et rapides
- Disponibles en blanc ou jaune
- Longueur : 7,62 m (25 pi)
- Température de service : 18° à 70°C (0°F à 158°F)
- Durabilité moyenne en extérieur : 3 à 5 ans
Spécification
Non adhésif | |
Polyester | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
3 à 5 ans | |
0 à 158°F | |
0,018 in | |
25 ft | |
2,5 in |
Blanc | |
Pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean” | |
60 à 70 unités Gardner | |
1 rouleau | |
–18°C à +70°C | |
7,62 m x 6,35 cm (25 ft x 2,5 po) | |
7,62 m | |
6,35 cm |