Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, prédécoupés et pré-imprimés WARNING BBP™
Les en-têtes d’avertissement vierges prédécoupés et pré-imprimés “WARNING” BBP™ sont fabriqués en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très puissant, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
312.00€ - 469.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
Finition | Brillant |
À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
Matériau | Vinyle |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11727254
|
Brady™
142186 |
4 x 6 po | 175/Bte |
469.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11727324
|
Brady™
142187 |
57 x 75 mm | 300/Bte |
312.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les en-têtes pré-imprimés forment des en-têtes d’avertissement multicolores avec une seule bande à lettres noires
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
Spécification
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
Acrylique, permanent | |
Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
-40°F | |
-40°C à 82°C | |
Français | |
Rouleau intérieur/extérieur |
Brillant | |
Vinyle | |
En-têtes d’avertissement vierges pré-découpés et pré-imprimés pour imprimantes BBP3x | |
180°F | |
0,004 po | |
-40°F à 180°F | |
Avertissement | |
Noir sur orange |