Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : polyester haute performance
Pour une utilisation par des températures extrêmement élevées
53.10€ - 59.05€
Specifications
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | AGA, CSA, UL |
Description | Montage en surface |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Noir, Blanc |
Product Code | Brand | Largeur (impériale) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Largeur (impériale) | Price | Quantity & Availability | |||||
11513904
|
Brady™
110935 |
0,5 po |
53.10€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11523904
|
Brady™
110936 |
0,75 po |
59.05€
1 boîte |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour une utilisation par des températures extrêmement élevées
- Montage par insertion (haut)
- Finition mate
- Tests recommandés
Specifications
Autoclavable | |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS | |
1 rouleau | |
-40°F to +320°F | |
3.7 mil | |
21 ft | |
6,4 cm |
AGA, CSA, UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Cartouche d’étiquettes | |
Identification générale, identification en laboratoire Flacon, plaque à puits | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C à +160°C | |
0,091 mm | |
6,40 m |