Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
82.80€ - 99.15€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
---|---|
Matériau | Polyester |
Épaisseur (impériale) | 0,0021 in |
Type d’adhésif | Permanent |
Finition | Film blanc avec encre enduite imprimable par transfert thermique blanc mat |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12642976
|
Brady™
143312 |
0,37 in | 9,5 mm | 1,25 in |
93.60€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12632976
|
Brady™
143311 |
1 in | 2,54 cm | 1,75 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12794019
|
Brady™
143309 |
0,5 in | 12,70 mm | 1,65 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12734029
|
Brady™
143313 |
1,5 in | 3,81 cm | 2,2 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12622976
|
Brady™
143310 |
0,6 in | 15,20 mm | 1,8 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12744029
|
Brady™
143314 |
1,5 in | 3,81 cm | 3,75 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
- Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
- Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
- Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
- Couleur : Noir sur blanc
- Type de matériel : Polyester
- Description du matériel : Polyester FreezerBondz™
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,0021 in | |
Film blanc avec encre enduite imprimable par transfert thermique blanc mat | |
Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames. |
Polyester | |
Permanent | |
ASTM D | |
1 pièce |