Learn More
Brady™ Étiquettes IDXPERT™ et LABXPERT™ FreezerBondz II : Rectangulaires
Les étiquettes supportent parfaitement les conditions extrêmes du refroidissement au LN2 à l’autoclave, ce qui permet de conserver les résultats de la recherche tout en garantissant la traçabilité de l’échantillon
Marque: Brady™ 105943
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.58760kg
Description
Les étiquettes supportent parfaitement les conditions extrêmes du refroidissement au LN2 à l’autoclave, ce qui permet de conserver les résultats de la recherche tout en garantissant la traçabilité de l’échantillon
- Étiquettes en polyester avec adhésif acrylique permanent
- Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Fournissent une fenêtre de visualisation du niveau de liquide dans le flacon
- Résistent à l’exposition aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide, le stockage au congélateur jusqu’à -196°C (-320,8°F), l’autoclavage et les bains-marie jusqu’à 121°C (249,8°F)
- Dimensions d’étiquettes disponibles pour les flacons, les lames, les plaques à puits, les pailles, les boîtes de Petri, les boîtes et les applications générales
Informations sur la commande
À utiliser avec les imprimantes Brady LABXPERT et IDXPERT
Spécification
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ | |
1 de chaque | |
–196°C à +121°C | |
9,14 m | |
12,70 mm | |
1,2 cm |
Acrylique, Permanent | |
Semi-brillant | |
Polyester | |
Identification générale et industrielle, identification en laboratoire | |
1 | |
-320,8°F à 249,8°F | |
0,081 mm | |
19 in | |
0,5 in |