Learn More
Brady™ Rouleau d’étiquettes en vinyle intérieur / extérieur BMP™71
Pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP 71
Marque: Brady™ 142350
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.14420kg
Description
- Adhésif agressif permanent qui adhère bien aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
- Pliable—s’adapte bien aux surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses
- Excellente résistance aux huiles, aux détergents, aux souillures, à la saleté et à de nombreux solvants
- Durabilité d’une moyenne de cinq ans en extérieur dans une plage de températures allant de 180° à -40°F (82° à -40°C)
- Peut être appliqué à des températures aussi basses que 0°F (-18°C)
Informations sur la commande
Chaque rouleau mesure 50 pi (15,2 m)
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Vinyle | |
Utilisation en intérieur et en extérieur | |
50 unités Gardner | |
5 ans | |
–40 à 180°F | |
0,004 in | |
50 ft. | |
1 in |
RouIeau d’imprimantes d’étiquettes BMP71 | |
Rouge | |
de dia. int. | |
Rubans d’étiquetage | |
Étiqueteuse BMP™ 71 | |
1 | |
1 rouleau | |
–40°C à +82°C | |
0,102 mm | |
15,24 m | |
25,40 mm |